Få mere at vide
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Artikelnummer. p-8015455 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Rør med en diameter på 15-17 mm
Rør med en diameter på 8-11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12377488
Suitable for end-to-end mixing tubes
  • Rotary Mixer Disc complete with clips for tubes, supplied unassembled
  • Suitable for 'End to End Mixing' tubes,
  • Clips for tube diameters between  8 - 11mm are suitable for 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Microcentrifuge tubes, 3mL Vacutainers and 5mL capped tubes (8 -11mm)
  • Clips for tube diameters between 15 - 17mm are suitable for 15mL centrifuge tubes
  • Easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Tekniske data
Produkttype Rotary Mixer Disc
Til brug med (udstyr) Rør med en diameter på 8-11 mm