Få mere at vide
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Artikelnummer. 12387488 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Rør med en diameter på 15-17 mm
Rør med en diameter på 8-11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12387488
Suitable for end-to-end mixing tubes
  • Rotary Mixer Disc complete with clips for tubes, supplied unassembled
  • Suitable for 'End to End Mixing' tubes,
  • Clips for tube diameters between  8 - 11 mm are suitable for 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Microcentrifuge tubes, 3mL Vacutainers and 5mL capped tubes (8 -11 mm)
  • Clips for tube diameters between 15 - 17 mm are suitable for 15 mL centrifuge tubes
  • Easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Tekniske data
Produkttype Rotary Mixer Disc
Oversigt Rotary Mixer Disc
Til brug med (udstyr) Rør med en diameter på 15-17 mm