Få mere at vide
Fisherbrand™ RNase-fri engangspelletstæbe
Artikelnummer. p-4246531 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Med rør
Uden rør
Kapacitet (engelsk):
0,05 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16339635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelt indpakket for at sikre renhed
  • RNase, DNase og pyrogenfri
  • Volumen: 1,5 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylen
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Engangsbrug
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Dnase Free Ja
Inkluderer Med rør
Længde (metrisk) 70mm
Volumen 0,05 oz., 1,5 ml