Få mere at vide
Fisherbrand™ RNase-fri engangspelletstæbe
Artikelnummer. 16339635 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med rør
Uden rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16339635 Med rør -
13236679 Uden rør Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16339635
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelt indpakket for at sikre renhed
  • RNase, DNase og pyrogenfri
  • Volumen: 1,5 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylen
Produkttype Pellet Pestle
Engangs Engangsbrug
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Dnase Free Ja
Inkluderer Med rør
Længde (metrisk) 70mm