Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige dypper af polyethylen
Artikelnummer. 16572440 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
1,8 m
Længde (engelsk) Håndtag:
6 fod
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Længde (engelsk) Håndtag
16572440 1,8 m 6 fod
1 options
Artikelnummer. 16572440
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
500mL bægerglas med lange håndtag til udtagning af prøver fra store tanke.
  • Let, holdbar polyethylen
  • Gradueret bægerglas har dobbelte hældetude for nem venstre- eller højrehåndsbetjening
  • Håndtaget har en“ let greb” ende for sikker håndtering under ugunstige forhold
Ordreinfo
Yderligere dipper størrelser tilgængelige. For at bestille, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Til udtagning af prøver fra store tanke
Dimensioner (L x B x H) 78,5 x 5 x 4,25 tommer. (199,4 x 12,7 x 10,79 cm)
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.79 cm
Længde (engelsk) 78,5''
Længde (engelsk) Håndtag 6 fod
Længde (metrisk) 199.4 cm
Længde (metrisk) håndtag 1,8 m
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm