Få mere at vide
FISHERBRAND™ Genanvendelige glasrør med phenoliske skruelåg
Artikelnummer. 16258831 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Trådstørrelse:
15-415
18-415
Kapacitet (metrisk):
16 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Trådstørrelse Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16258831 20 mm 150 mm 18-415 30 ml -
15214385 16 mm 125 mm 15-415 16 ml Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16258831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5134.50 DKK
    4897.44 DKK / Pakke med 500
    Spare 237.06 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fenol skruelåg med hvid gummiforing
  • Borosilikatglas af høj kvalitet
  • Markeringssted
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Pakket i krympeindpakket, fnugfri bakker
Tekniske data
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Form Cylindrical
Til brug med Velegnet til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug
Etikettype Markeringssted
Liner materiale Gummi
Trådstørrelse 18-415
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet No
Diameter (metrisk) 20 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Genanvendeligt glasrør
Bund form Rund