Få mere at vide
FISHERBRAND™ Genanvendelige glasrør med phenoliske skruelåg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fenol skruelåg med hvid gummiforing
- Borosilikatglas af høj kvalitet
- Markeringssted
- Autoklaverbar
Ordreinfo
Pakket i krympeindpakket, fnugfri bakker
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 16 ml |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Til brug med | Velegnet til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug |
| Etikettype | Markeringssted |
| Liner materiale | Gummi |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |