Få mere at vide
Fisherbrand™ Reusable Glass Rim Top Culture Tubes
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
Beskrivelse
- Made from KG-33 borosilicate glass Durable, white ceramic enamel marking spot
- Fire-polished top rim
Overholdelse
- Designed from ASTM™ Specification E 982, Type IV requirements
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Etikettype | White Ceramic Enamel Marking Spot |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Lukketype | Not Included |
| Produkttype | Culture Tube |