Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Artikelnummer. p-3981994 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15406143
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
  • Forstærket top bearbejdet med en afrundet finish
  • Tykvægget krop
  • Hvid keramisk emalje markeringsplet
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Gummi
Oversigt Topstil: Kraftig værktøj med kapacitetsskala
Diameter (engelsk) Ydre 2,59 tommer.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 50 til 125 ml
Gradueringer 25 mL
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.8 cm
Antal stillinger 1
Skriveflade Mat finish keramisk emaljemærkning
Engangs Genanvendelig
Mundstil Smal
Diameter (metrisk) Udvendig 66 mm
Lukkestørrelse 5