Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
- Forstærket top bearbejdet med en afrundet finish
- Tykvægget krop
- Hvid keramisk emalje markeringsplet
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Gummi |
| Oversigt | Topstil: Kraftig værktøj med kapacitetsskala |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,53 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Graduation Range | 10 til 25 ml |
| Gradueringer | 5 mL |
| Højde (engelsk) | 2,55 tommer. |
| Højde (metrisk) | 6.5 cm |
| Antal stillinger | 1 |
| Vis mere |