Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Artikelnummer. 15466143 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15466143 4 L Hver
15406143 125 mL Pakke med 12
15446143 1000 mL Pakke med 6
15436143 500 mL Pakke med 6
15426143 250 mL Pakke med 12
15456143 2000 mL Pakke med 4
11960717 6 L Hver
15439113 6 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Product Code. 15466143
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
View all promotions
På lager
Add to basket
Add to basket
Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
  • Forstærket top bearbejdet med en afrundet finish
  • Tykvægget krop
  • Hvid keramisk emalje markeringsplet
Compliance
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsmateriale Gummi
Oversigt Topstil: Kraftig værktøj med kapacitetsskala
Diameter (engelsk) Ydre 8,18 tommer.
Kapacitet (metrisk) 4 L
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 1000 til 4000 ml
Gradueringer 250 mL
Højde (engelsk) 13,97 tommer.
Højde (metrisk) 35.5 cm
Antal stillinger 1
nr. pr. sag 1
Skriveflade Mat finish keramisk emaljemærkning
Engangs Genanvendelig
Mundstil Smal
Diameter (metrisk) Udvendig 20.8 cm
Lukkestørrelse 10