Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Artikelnummer. 15439113 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15439113
Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
  • Reinforced top tooled with a rounded finish
  • Thick-walled body
  • White ceramic enamel marking spot
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Rubber
Oversigt Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diameter (engelsk) Ydre 15.55 in.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Materiale Borosilicate Glass
Graduation Range 1500 to 6000 mL
Gradueringer 500 mL
Højde (engelsk) 15.55 in.
Højde (metrisk) 39.5 cm
Antal stillinger 1
Skriveflade Matte Finish Ceramic Enamel Marking
Engangs Reusable
Mundstil Narrow
Diameter (metrisk) Udvendig 39.5 cm
Lukkestørrelse 10