Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Artikelnummer. 15426143 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15426143
Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
  • Reinforced top tooled with a rounded finish
  • Thick-walled body
  • White ceramic enamel marking spot
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Rubber
Oversigt Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diameter (engelsk) Ydre 3.2 in.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduation Range 50 to 225 mL (in 25mL incr.)
Højde (engelsk) 5.11 in.
Højde (metrisk) 13 cm
Antal stillinger 1
Skriveflade Matte Finish Ceramic Enamel Marking
Engangs Reusable
Mundstil Narrow
Diameter (metrisk) Udvendig 82 mm
Lukkestørrelse 6