Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Artikelnummer. 15406143 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15406143 125 mL Pakke med 12
15476133 25 mL Pakke med 12
15496133 50 mL Pakke med 12
15446143 1000 mL Pakke med 6
15436143 500 mL Pakke med 6
15426143 250 mL Pakke med 12
15456143 2000 mL Pakke med 4
15466143 4 L Hver
11960717 6 L Hver
15439113 6 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15406143
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
  • Forstærket top bearbejdet med en afrundet finish
  • Tykvægget krop
  • Hvid keramisk emalje markeringsplet
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
Tekniske data
Lukningsmateriale Gummi
Oversigt Topstil: Kraftig værktøj med kapacitetsskala
Diameter (engelsk) Ydre 2,59 tommer.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 50 til 125 ml
Gradueringer 25 mL
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.8 cm
Antal stillinger 1
Produkttype Erlenmeyer Flask
Skriveflade Mat finish keramisk emaljemærkning
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Genanvendelig
Uddannet Yes
Mundstil Smal
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Diameter (metrisk) Udvendig 66 mm
Overfladebehandling Untreated
Lukkestørrelse 5