Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber med smal mund af glas
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Fisherbrand™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber af glas med smal mund er nyttige til måling og blanding af løsninger, hvor en høj grad af nøjagtighed ikke er nødvendig. Lang, tilspidset udvendig kontur minimerer afslag.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Overholdelse
Designet med ASTM™ Specifikation E1404 Type 1, Klasse 1 krav
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Rubber |
| Oversigt | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
| Diameter (engelsk) Ydre | 15.55 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduation Range | 1500 to 6000 mL |
| Gradueringer | 500 mL |
| Højde (engelsk) | 15.55 in. |
| Højde (metrisk) | 39.5 cm |
| Antal stillinger | 1 |
| Vis mere |