Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg
Artikelnummer. p-3653948 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15446113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent hvid emalje markeringsplet
  • GL 45 skruegevind
  • Linerløs
  • Autoklaverbar (til 140 °C)
  • Borosilikatglas
  • Polypropylen hætte
Ordreinfo
Flasker på 2000 ml og senere kommer som 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 3,3 oz., 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,3 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 2,2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Inkluderer Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Glas
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Blå
Gradueringer 20 til 80 ml
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg