Description
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
- Permanent hvid emalje markeringsplet
- GL 45 skruegevind
- Linerløs
- Autoklaverbar (til 140 °C)
- Borosilikatglas
- Polypropylen hætte
Order Info
Flasker på 2000 ml og senere kommer som 1.
Specifications
Specifications
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Medie- og reagenslagring, Opbevaring og udlevering af væsker, Kemisk opbevaring |
| Inkluderer | Skruedæksel, hældningsring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10 Pk. |
| Show More |