Få mere at vide
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
- Fremstillet af borosilikatglas for kemisk modstandsdygtighed og holdbarhed
- GL 45 linerløs polypropylen skruedæksel med gevind er inkluderet
- Klar (naturlig), drypfri, udskiftelig polypropylen-hældring
- Permanent hvid emaljemarkering for nem mærkning
- Autoklaverbar op til 140 °C
- Velegnet til blanding, opbevaring og transport af medier, kemikalier og opløsningsmidler
Ordreinfo
Flasker på 2000 ml og senere kommer som 1.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,7 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Medie- og reagenslagring, Opbevaring og udlevering af væsker, Kemisk opbevaring |
| Inkluderer | Klar drypfri hældering af polypropylen |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 10 Pk. |
| Vis mere |