Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg
Artikelnummer. 15416123 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15416123 5000 mL Hver
15446113 100 mL Pakke med 10
15456113 250 mL -
15476113 500 mL Pakke med 10
15486113 1000 mL Pakke med 10
15406123 2000 mL Hver
15436123 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15416123
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent hvid emalje markeringsplet
  • GL 45 skruegevind
  • Linerløs
  • Autoklaverbar (til 140 °C)
  • Borosilikatglas
  • Polypropylen hætte
Ordreinfo
Flasker på 2000 ml og senere kommer som 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 169,07 oz., 5000 ml
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Kapacitet (engelsk) 169.07 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 7,1''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Til brug med (applikation) Media and Reagent Storage, Holding and Dispensing Fluids, Chemical Storage
Inkluderer Screw Cap, Pouring Ring
Materiale Glas
nr. pr. sag 1
Mængde Kasse med 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Blå
Gradueringer 1000 til 4000 ml
Certificeringer/compliance ISO 4796
Lukning inkluderet Ja
Engangs Reusable
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 330 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 12,9 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 181 mm
Lukketype Skruelåg