Beskrivelse
- Permanent hvid emaljemarkering
- GL 45 Skruegevind
- Uden liner-foring
- Autoklavabel (til 140 °C)
- Ravborosilikatglas
- Polypropylenhætte
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 5,3 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,18 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Medie- og reagensopbevaring, Opbevaring og dispensering af væsker, Kemikalieopbevaring |
| Inkluderer | Skruelåg, Hældering |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| Mængde | 1 hv. |
| Show More |