Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige ravfarvede glasmedieflasker
Brug disse rav Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer.
Brand:  Fisherbrand™ SPFS14395A-250
2103.59 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24167" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15837001
  • 2245.00 DKK / Pakke med 10
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fisherbrand™ Genanvendelige ravfarvede glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent hvid emalje markeringsplet
  • GL 45 skruegevind
  • Linerløs
  • Autoklaverbar (til 140 °C)
  • Amber borosilikatglas
  • Polypropylen hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
250 mL
Medie- og reagensopbevaring, Opbevaring og dispensering af væsker, Kemikalieopbevaring
Borosilikatglas (3.3)
Blå
Ikke steril
Nej
Autoklaverbar
Ja
Rav medieflaske
GL 45
Skruelåg
Ravgul
Skruelåg, Hældering
10/Cs.
Polypropylen
Blå
Ja
Genanvendelig
143 mm
Polypropylen
70 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Genanvendelige ravfarvede glasmedieflasker > Kapacitet (metrisk): 250 ml