Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige ravfarvede glasmedieflasker
Artikelnummer. 15817001 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15817001 100 mL Pakke med 10
15837001 250 mL Pakke med 10
15847001 500 mL -
15827001 1000 mL Pakke med 10
17455353 2000 mL -
17465353 5000 mL -
17445353 10,000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15817001
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug disse rav Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer.
  • Permanent hvid emaljemarkering
  • GL 45 Skruegevind
  • Uden liner-foring
  • Autoklavabel (til 140 °C)
  • Ravborosilikatglas
  • Polypropylenhætte
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,2 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Til brug med (applikation) Medie- og reagenslagring, Opbevaring og udlevering af væsker, Kemisk opbevaring
Inkluderer Skruelåg, Hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. sag 10/Cs.
Mængde 10 Pk.
Skrue farve Blå
Skrue materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Blå
Forsteriliseret Nej
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3,3 oz.
Form Cylindrisk
Certificeringer/compliance ISO 4796
Engangs Genanvendelig
Produkttype Rav medieflaske