Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige glasbæger i lav form
Artikelnummer. p-3653722 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Artikelnummer. 16505840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Tud designet til optimal ydeevne
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige lavformede glasbæger har en robust konstruktion, der er ideel til mekanisk stød og andre hårde applikationer. Tuden er designet til optimal ydeevne.
  • Tykke ensartede vægge
  • Jævnt bearbejdet topkant med ekstra godstykkelse
  • Holdbar mat finish markering område
  • Hvid gradueret skala
Overholdelse
Designet fra ASTM™ Specifikation E 960, Type II-krav
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Oversigt Bægerglas
Diameter (engelsk) Ydre 2,63 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 6.7 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering
Graduation Range 25 til 200 ml
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Højde (metrisk) 9.2 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 25 mL
Etikettype Markering af mat finish
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Skala Dobbelt skala