Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige glasbæger i lav form
Artikelnummer. 16595830 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16595830 2000 mL
16505840 250 mL
16515840 400 mL
16535840 600 mL
16585830 1000 mL
16525840 4000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Artikelnummer. 16595830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefales ikke til brug på kogeplader, hvor der er betydelige termiske gradienter på grund af manglende omrøring af indholdet eller mangel på temperaturkontrol.
Tud designet til optimal ydeevne
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige lavformede glasbæger har en robust konstruktion, der er ideel til mekanisk stød og andre hårde applikationer. Tuden er designet til optimal ydeevne.
  • Tykke ensartede vægge
  • Jævnt bearbejdet topkant med ekstra godstykkelse
  • Holdbar mat finish markering område
  • Hvid gradueret skala
  • Tud designet til optimal ydeevne
Overholdelse
Designet fra ASTM™ Specifikation E 960, Type II-krav
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 67,62 oz.
Oversigt Bægerglas
Diameter (engelsk) Ydre 5,11 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering
Graduation Range 200 til 1.800 ml
Højde (engelsk) 7,48 tommer.
Højde (metrisk) 19 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 200 mL
Etikettype Markering af mat finish
Mængde 4 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Skala Dobbelt skala