Beskrivelse
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige lavformede glasbæger har en robust konstruktion, der er ideel til mekanisk stød og andre hårde applikationer. Tuden er designet til optimal ydeevne.
- Tykke ensartede vægge
- Jævnt bearbejdet topkant med ekstra godstykkelse
- Holdbar mat finish markering område
- Hvid gradueret skala
- Tud designet til optimal ydeevne
Overholdelse
Designet fra ASTM™ Specifikation E 960, Type II-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 20,28 oz. |
| Oversigt | Bægerglas |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,42 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering |
| Graduation Range | 50 til 500 ml |
| Højde (engelsk) | 4,08 tommer. |
| Vis mere |