Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige glasbæger i lav form
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Beskrivelse
Fisherbrand™ Genanvendelige kraftige lavformede glasbæger har en robust konstruktion, der er ideel til mekanisk stød og andre hårde applikationer. Tuden er designet til optimal ydeevne.
- Tykke ensartede vægge
- Jævnt bearbejdet topkant med ekstra godstykkelse
- Holdbar mat finish markering område
- Hvid gradueret skala
- Tud designet til optimal ydeevne
Overholdelse
Designet fra ASTM™ Specifikation E 960, Type II-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 135,25 oz. |
| Oversigt | Bægerglas |
| Diameter (engelsk) Ydre | 6,33 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16.1 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering |
| Graduation Range | 500 til 3.500 ml |
| Højde (engelsk) | 9,92 tommer. |
| Vis mere |