Få mere at vide
Fisherbrand™ Remote Sensor Module with External Probe for Traceable™ Radio-Signal Hygrometer/Thermometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5°C to +50°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
This Fisherbrand™ Remote Sensor Module with External Probe is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Thermometer
- Plastic thermometer probe measuring 0.18 dia. x 0.875 in.L (5 x 22mm)
- 10 ft. (3m cable) suitable for underwater measurements
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0.18 in. |
| Diameter (metrisk) sonde | 0.5 cm |
| Til brug med (applikation) | Remote sensor module with external probe for traceable radio-signal thermometer |
| Inkluderer | Flip open stand, wall bracket, velcro™ to attach to any surface, two AA and two AAA Alkaline batteries |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 ft. |
| Længde (engelsk) sonde | 0.875 in. |
| Længde (metrisk) | 22 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Længde (metrisk) sonde | 2.2 cm |
| Vis mere |