Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen, Spigot
Artikelnummer. 13448039 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13448039 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 13448039
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Fisherbrand HDPE og polypropylen rektangulære carboys
Værdi dit laboratorium kan stole på
Støber til brug med Fisherbrand HDPE og polypropylen rektangulære carboys
  • Stifter inkluderer en slangemodhageindsats til at rumme -+ til 5/16-in. ID slange
  • Tapstud uden adapter passer 5/8-in. ID slange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Fisherbrand HDPE og polypropylen rektangulære carboys
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 1 hv.
Produkttype Spigot