Få mere at vide
Hellma™ Quartz, Silica og Glas Standard Cell Cuvetter
Artikelnummer. p-81829
Vejlængde:
1 mm
10 mm
Materiale:
Glas, kvarts, silica
Kvarts Suprasil
Silica
Mængde:
2/pakke
Enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10258560
Brand: Hellma™ 100146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Quartz, Silica og Glass Standard Cell Cuvettes giver optisk fremragende gennemsigtighed.
  • Kvarts - høj UV-transmission og lav termisk udvidelse
  • Glas - bruges i det synlige område af spektret
  • Lave værdier af brydningsindeks og spredning
  • God modstandsdygtighed over for kemikalier
Tekniske data
Materiale Glas, kvarts, silica
Inkluderer Glasafdækning
Mængde Enhed
Vejlængde 1 mm