Få mere at vide
Hellma™ Quartz, Silica og Glas Standard Cell Cuvetter
Artikelnummer. 12711675
Vejlængde:
1 mm
10 mm
Materiale:
Glas, kvarts, silica
Kvarts Suprasil
Silica
Mængde:
2/pakke
Enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12711675
Brand: Hellma™ 6030UV1053E
Indeholder
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Quartz, Silica og Glass Standard Cell Cuvettes giver optisk fremragende gennemsigtighed.
  • Quartz - high UV transmission and low thermal expansion
  • Glass - used in the visible range of the spectrum
  • Low values of refractive index and dispertion
  • Good resistance to chemicals
Tekniske data
Materiale Silica
Mængde 2/pakke
Vejlængde 10 mm