Få mere at vide
Hellma™ Quartz, Silica og Glas Standard Cell Cuvetter
Artikelnummer. 10340721
Skift visning
Vejlængde:
1 mm
10 mm
Materiale:
Quartz Suprasil 300
Silica
Mængde:
2/pakke
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vejlængde Materiale Mængde Pakningsstørrelse
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Ea. Hver
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Ea. -
12711675 10 mm Silica 2/pakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340721 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1001046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    1202.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.30 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Quartz, Silica og Glass Standard Cell Cuvettes giver optisk fremragende gennemsigtighed.
  • Afprøvet og testet gennem årtier, brugt i utallige applikationer
  • Største nøjagtighed med hensyn til optisk vejlængde og parallelitet
  • Meget høj temperatur- og kemikaliebestandighed på grund af termisk binding af individuelle komponenter
  • Unik overfladeplanhed af de optiske vinduer på 0,001 mm
  • Funktionsoptimeret design med affasede kanter og hjørner beskytter mod risikoen for skader forårsaget af spaltning og hjælper brugerne i deres daglige arbejde
Tekniske data
Type Macro Cell 100-QX
Oversigt 2 vinduer
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Materiale Quartz Suprasil 300
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Inkluderer PTFE dæksel
Mængde Ea.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 3500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm