Få mere at vide
Hellma™ Quartz, Silica og Glas Standard Cell Cuvetter
Beskrivelse
Indeholder
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
- Kvarts - høj UV-transmission og lav termisk udvidelse
- Glas - bruges i det synlige område af spektret
- Lave værdier af brydningsindeks og spredning
- God modstandsdygtighed over for kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Quartz Suprasil 300 |
| Inkluderer | Glasafdækning |
| Mængde | Ea. |
| Vejlængde | 1 mm |