Få mere at vide
Hellma Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvetter
Artikelnummer. 10008250
Inkluderer:
Med PTFE-prop
PTFE prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10008250
Brand: Hellma 1141040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes leveres med enten et PTFE dæksel eller stik.
  • Meget kemisk resistent
  • Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
  • Antal vinduer pr. kuvette: 2
Specifications
Materiale Kvarts
Inkluderer Med PTFE-prop
Højde (metrisk) 46 mm