Få mere at vide
Hellma Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes
Artikelnummer. 10568301
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10568301 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 10568301 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1011040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1486.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.80 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes leveres med en PTFE-prop.
  • Meget kemisk resistent
  • Holder formen selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
  • 80% transmission fra 200 til 2500nm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Kvarts
Inkluderer Med PTFE-dæksel
Mængde 1 hv.
Højde (metrisk) 45 mm