Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 14 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | Ideal for tissue culture procedures |
| Inkluderer | Snap cap |
| Emballage | Bakke med 25; 500/Cs. |
| Sterilitet | Sterile |
| Uddannet | Yes |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Lukketype | Klikhætte |
| Vis mere |