Få mere at vide
Fisherbrand™ Tryk- og vakuumgummirør
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,19 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk):
12 ft.
Farve:
Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (engelsk) Ydre | 9/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14.3 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 12 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3.7 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,187 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 4.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Tryk og vakuum arbejde |
| Vis mere |