Få mere at vide
Fisherbrand™ Clean-Wipes™
Artikelnummer. 12972780 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Forfugtede DI Wipes
Forfugtede IPA servietter
Tør aftørring
Mætningsopløsning:
100% rent deioniseret vand
Ren reagenskvalitet 70 % isopropylalkohol og 30 % deioniseret vand
Tørre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mætningsopløsning Pakningsstørrelse
12972780 Forfugtede DI Wipes 100% rent deioniseret vand Pakke med 100
11744346 Tør aftørring Tørre Pakke med 100
11734346 Forfugtede DI Wipes 100% rent deioniseret vand Pakke med 100
11754346 Forfugtede IPA servietter Ren reagenskvalitet 70 % isopropylalkohol og 30 % deioniseret vand Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12972780
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Cellulose- og polyesterblandingsklud er blød og fnugfri; vil ikke ridse overflader eller falde fra hinanden som papirservietter.
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ er ideelle til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper.
  • Cellulose- og polyesterblandingsklud er blød og fnugfri; vil ikke ridse overflader eller falde fra hinanden som papirservietter
  • Genlukkelig beholder dispenserer enkeltservietter, eliminerer forurening fra støv og snavs
  • Forfugtet med 100% rent deioniseret vand
Ordreinfo
Pakket 100 servietter pr. polyethylenbeholder
Tekniske data
Produkttype Forfugtede DI Wipes
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.8 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.2 cm
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 9 x 6 tommer. (22,8 x 15,2 cm)
Til brug med (applikation) Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper.
Til brug med (udstyr) Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper
Mætningsopløsning 100% rent deioniseret vand