Beskrivelse
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ er ideelle til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper.
- Cellulose- og polyesterblandingsklud er blød og fnugfri; vil ikke ridse overflader eller falde fra hinanden som papirservietter
- Genlukkelig beholder dispenserer enkeltservietter, eliminerer forurening fra støv og snavs
- Forfugtet med en blanding af ren reagenskvalitet 70% isopropylalkohol og 30% deioniseret vand
Ordreinfo
Pakket 100 servietter pr. polyethylenbeholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forfugtede IPA servietter |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15.2 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 6 tommer. (22,8 x 15,2 cm) |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper. |
| Til brug med (udstyr) | Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper |
| Mætningsopløsning | Ren reagenskvalitet 70 % isopropylalkohol og 30 % deioniseret vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Premoistened Clean-Wipes
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.