Få mere at vide
Fisherbrand™ Clean-Wipes™
Artikelnummer. 11734346 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Forfugtede DI Wipes
Forfugtede IPA servietter
Tør aftørring
Mætningsopløsning:
100% rent deioniseret vand
Ren reagenskvalitet 70 % isopropylalkohol og 30 % deioniseret vand
Tørre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11734346
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellulose- og polyesterblandingsklud er blød og fnugfri; vil ikke ridse overflader eller falde fra hinanden som papirservietter.
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ er ideelle til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper.
  • Cellulose- og polyesterblandingsklud er blød og fnugfri; vil ikke ridse overflader eller falde fra hinanden som papirservietter
  • Genlukkelig beholder dispenserer enkeltservietter, eliminerer forurening fra støv og snavs
  • Forfugtet med 100% rent deioniseret vand
Ordreinfo
Pakket 100 servietter pr. polyethylenbeholder
Tekniske data
Produkttype Forfugtede DI Wipes
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.8 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.2 cm
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 9 x 6 tommer. (22,8 x 15,2 cm)
Til brug med (applikation) Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper.
Til brug med (udstyr) Til rengøring eller aftørring af optiske dele, glasvarer, elektroder, kuvetter og mikroskoper
Mætningsopløsning 100% rent deioniseret vand