Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium Plus MultiFlex Gel-Loading Tips
Artikelnummer. p-3074942 Shop alle Fisherbrand produkter
Emballage:
1000,-/pose
Form:
Rund
Artikelnummer. 10028064
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til gelelektroforese
  • Nem adgang til bunden af smalle kar og gelbrønde
  • Universal pasform
  • Graduerede karakterer til hurtig volumenkontrol
  • Certificeret DNase-, RNase- og human DNA-free
Match OD til geltykkelse
  • Runde 0,57 mm OD-spidser anbefales til påfyldning af geler≥ 0,6 mm tyk, —fantastisk til SDS Page og 2-D geler
  • Flade spidser anbefales til geler op til 0,4 mm tykke
  • Brug flade 0,37 mm OD-spidser til 0,4 mm tykke PAGE-sekventeringsgeler; flade 0,17 mm spidser til 0,2 mm DNA-sekventeringsgeler
MultiFlex Tips
  • 0,5 til 200 μL volumen
  • Tilpas pipettere i forskningskvalitet
  • 83 mm lang
  • 5 μL graduering
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 200μ L
Længde (engelsk) 3,26 tommer.
Længde (metrisk) 8.3cm
Tykkelse ≥0,6 mm
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Format Indpakket
Tip stil Gel påfyldning
Emballage 1000,-/pose
Uddannet Ja
Form Rund
Gradueringer 5 μL