Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugerør: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4908607 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12300323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet 2,0 ml
  • Højklar polypropylen
  • Gradueret i trin på 0,25 ml
  • Modstå kræfter op til 30.000x g
  • Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
  • Mærkningsområde på rørets udvendige side
  • Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
  • Temperaturområde på -80° til +121 °C
  • Monter alle standard rotorer
  • Ikke-pyrogen
  • Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Ordreinfo
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap med flad top
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kanyleindføringssted
Etikettype Mærkningsområde
Uddannet Ja
Lukketype Flad snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 11 mm
Længde (metrisk) 40.6 mm