Beskrivelse
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet 2,0 ml
- Højklar polypropylen
- Gradueret i trin på 0,25 ml
- Modstå kræfter op til 30.000x g
- Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
- Mærkningsområde på rørets udvendige side
- Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
- Temperaturområde på -80° til +121 °C
- Monter alle standard rotorer
- Ikke-pyrogen
- Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Ordreinfo
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap med flad top |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Kanyleindføringssted |
| Etikettype | Mærkningsområde |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Flad snaphætte |
| Vis mere |