Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugerør: 2,0 ml
Artikelnummer. 11393613 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11393613 Neutral Pakke med 500
12300323 Blå Pakke med 500
12320333 Gul Pakke med 500
12390323 Rød Pakke med 500
12360323 Orange Pakke med 500
12320323 Grøn Pakke med 500
12380313 Ravgul Pakke med 500
12330323 Diverse Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11393613
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet 2,0 ml
  • Højklar polypropylen
  • Gradueret i trin på 0,25 ml
  • Modstå kræfter op til 30.000x g
  • Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
  • Mærkningsområde på rørets udvendige side
  • Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
  • Temperaturområde på -80° til +121 °C
  • Monter alle standard rotorer
  • Ikke-pyrogen
  • Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Ordreinfo
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap med flad top
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kanyleindføringssted
Etikettype Mærkningsområde
Uddannet Ja
Lukketype Flad snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 11 mm
Længde (metrisk) 40.6 mm