Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugerør: 1,5 ml
Artikelnummer. 12350343 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Lavendel
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12350343 Lavendel Pakke med 500
12330343 Rød Pakke med 500
15537741 Neutral Pakke med 500
12370343 Gul Pakke med 500
12300343 Orange Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12350343
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet: 1,5 ml
  • Højklar polypropylen
  • Gradueret i 0,1 og 0,25 ml markeringer
  • Modstå kræfter op til 30.000x g
  • Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
  • Mærkningsområde på rørets udvendige side
  • Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
  • Temperaturområde på -80° til +121 °C
  • Monter alle standard rotorer
  • Ikke-pyrogen
  • Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Ordreinfo
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap med flad top
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Lavendel
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kanyleindføringssted
Etikettype Mærkningsområde
Uddannet Ja
Lukketype Flad snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Længde (metrisk) 40.6 mm