Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugerør: 0,6 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2347951 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gul
Neutral
Orange
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11916955
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet: 0,6 ml
  • Højklar polypropylen
  • Gradueret i 0,1 ml markeringer
  • Modstå kræfter op til 30.000x g
  • Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
  • Mærkningsområde på rørets udvendige side
  • Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
  • Temperaturområde på -80° til +121 °C
  • Monter alle standard rotorer
  • Ikke-pyrogen
  • Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Ordreinfo
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap med flad top
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (maks. 0,6 ml)
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kanyleindføringssted
Etikettype Mærkningsområde
Uddannet Ja
Lukketype Flad snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Længde (metrisk) 30.5 mm