Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugerør: 0,6 ml
Artikelnummer. 11916955 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Neutral
Orange
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Unit Size
11916955 Neutral Pakke med 500
12340403 Gul Pakke med 100
15807081 Gul Pakke med 500
17858983 Orange Pakke med 500
12390393 Orange Pakke med 1000
17828983 Ravgul Pakke med 500
12340393 Ravgul Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11916955
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Snaphætter med flad top giver en sikker, væsketæt, pålidelig forsegling selv ved langvarig kogning
Kapacitet: 0,6 ml
  • Højklar polypropylen
  • Gradueret i 0,1 ml markeringer
  • Modstå kræfter op til 30.000x g
  • Letåbnede hætter med kanyleindføringspunkt og tekstureret markeringsområde
  • Mærkningsområde på rørets udvendige side
  • Meget poleret inderside for maksimal prøvegenvinding
  • Temperaturområde på -80° til +121 °C
  • Monter alle standard rotorer
  • Ikke-pyrogen
  • Autoklaverbar ved 121 °C/15 psi i 15 minutter
Order Info
Fås i otte farver eller i assorterede farver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kasket stil Snap Cap med flad top
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (maks. 0,6 ml)
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kanyleindføringssted
Etikettype Mærkningsområde
Uddannet Ja
Lukketype Flad snaphætte
Maks. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Længde (metrisk) 30.5 mm