Specifications
| Diameter (metrisk) Øverst | 15 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 27 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 13,7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) stilk | 30mm |