Få mere at vide
Fisherbrand™ Pulvertragte
Artikelnummer. 12642435 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) stilk:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Højde (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12642435 10,5 cm 21 mm 225 ml 10,3 cm Pakke med 6
12652435 15 cm 27 mm 750 ml 13,7 cm Pakke med 4
11907914 15 cm 27 mm 750 ml 13,7 cm Pakke med 24
11997904 10,5 cm 21 mm 225 ml 10,3 cm Pakke med 24
11907924 7,5 cm 16 mm 100 ml 8,4 cm Pakke med 36
11997914 6,5 cm 16 mm 50 ml 6,6 cm Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12642435
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver.
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver
  • Holdbar polypropylen
  • Udvendige ribber forhindrer luftlåse
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 10,5 cm
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 10,3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) stilk 33mm