Få mere at vide
Fisherbrand™ Pulvertragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11997904 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) stilk:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Højde (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11997904
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver.
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver
  • Holdbar polypropylen
  • Udvendige ribber forhindrer luftlåse
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 10,5 cm
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 10,3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) stilk 33mm