Få mere at vide
Fisherbrand™ Pulvertragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907924 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
6.5cm
7.5cm
10.5cm
15 cm
Diameter (metrisk) stilk:
16mm
21mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
225 mL
750 ml
Højde (metrisk):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11907924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver.
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver
  • Holdbar polypropylen
  • Udvendige ribber forhindrer luftlåse
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 7.5cm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) stilk 16mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 8.4 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) stilk 29mm